3-Methyl-2-cyclopenten-1-on
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methylcyclopent-2-enon
OR17891-100G OR17891-10G OR17891-50G
APOSOR17891-100GEA 169 EUR
APOSOR17891-100G APOSOR17891-10G APOSOR17891-50G
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on
3-Methyl-2-cyclopenten-1-on
Formel: C₆H₈O
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 185…186 °C
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001403
CAS-Nummer: 2758-18-1
EINECS: 220-421-5