3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Bromo-5-chloropicolinonitrile
OR17893-1G OR17893-5G
APOSOR17893-1GEA 31.9 EUR
APOSOR17893-1G APOSOR17893-5G
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile 98%
3-Bromo-5-chloropyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₂BrClN₂
Molecular Weight: 217,46 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12827549
CAS-Nummer: 760207-83-8