2,3-Dibrom-5-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 75.4 EUR
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibrom-5-chlorpyridin 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Formel: C₅H₂Br₂ClN
Molecular Weight: 271,3400 g/mol
Schmelzpunkt: 39…43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08687254
CAS-Nummer: 137628-17-2