5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Pyrimidinylmethanol
OR17898-250MG OR17898-1G OR17898-5G
APOSOR17898-250MGEA 26.1 EUR
APOSOR17898-250MG APOSOR17898-1G APOSOR17898-5G
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine 97%
5-(Hydroxymethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,1100 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03789623
CAS-Nummer: 25193-95-7