(±)-β-Aminophenethylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 77 EUR
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
(±)-β-Aminophenethylalkohol
(±)-β-Aminophenethylalkohol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 261 °C
Schmelzpunkt: 53…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130145
CAS-Nummer: 7568-92-5
UN: 3263
ADR: 8,II