5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(benzofuran-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Benzofuran, 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-benzofuran
OR17915-5G
APOSOR17915-5GEA 190 EUR
APOSOR17915-5G
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[b]furan
Formel: C₁₄H₁₇BO₃
Molecular Weight: 244,1 g/mol
Siedepunkt: 90…120 °C/0mmHg
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115374
CAS-Nummer: 519054-55-8