Furo[3,2-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17929-1G OR17929-250MG
APOSOR17929-1GEA 116 EUR
APOSOR17929-1G APOSOR17929-250MG
Furo[3,2-b]pyridine
Furo[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₅NO
Molecular Weight: 119,12 g/mol
Siedepunkt: 79…80 °C/12mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870744
CAS-Nummer: 272-62-8