3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR17930-1G OR17930-5G OR17930-10G
APOSOR17930-1GEA 78.3 EUR
APOSOR17930-1G APOSOR17930-5G APOSOR17930-10G
3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin 98%
3-Brom-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridin
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,0201 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11518974
CAS-Nummer: 633328-33-3