3-Amino-2-brombenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR17935-1G OR17935-25G OR17935-5G
APOSOR17935-1GEA 21.9 EUR
APOSOR17935-1G APOSOR17935-25G APOSOR17935-5G
3-Amino-2-brombenzoesäure
3-Amino-2-bromobenzoic acid
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Schmelzpunkt: 153…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07786957
CAS-Nummer: 168899-61-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III