2-Amino-5-cyanpyrazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Aminopyrazine-2-carbonitrile
OR18000-5G
APOSOR18000-5GEA 151 EUR
APOSOR18000-5G
2-Amino-5-cyanpyrazin
2-Amino-5-cyanopyrazine
Formel: C₅H₄N₄
Molecular Weight: 120,1100 g/mol
Schmelzpunkt: 206…207 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08234954
CAS-Nummer: 113305-94-5