Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18027-250MG OR18027-1G
APOSOR18027-250MGEA 48 EUR
APOSOR18027-250MG APOSOR18027-1G
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate 95+%
Methyl-3-amino-5-bromo-2-hydroxybenzenecarboxylate
Formel: C₈H₈BrNO₃
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 141761-82-2