2-Chlor-1-iod-5-nitrobenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Chloro-2-iodo-4-nitrobenzene, 4-Chloro-3-iodonitrobenzene
OR18059-1G
OR18059-5G
OR18059-25G
APOSOR18059-1GEA
21.9
EUR
APOSOR18059-1G
APOSOR18059-5G
APOSOR18059-25G
2-Chlor-1-iod-5-nitrobenzol
2-Chlor-1-iod-5-nitrobenzol
Formel:
C₆H₃ClINO₂ Schmelzpunkt: 73…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11521301 CAS-Nummer: 74534-15-9 |