3-Hydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Naphthol-3,6-disulphonic acid disodium salt, 3-Hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt, Disodium 2-naphthol-3,6-disulphonate
OR18078-100G OR18078-500G
APOSOR18078-100GEA 26.1 EUR
APOSOR18078-100G APOSOR18078-500G
3-Hydroxy-2,7-naphthalindisulfonsäure Dinatriumsalz, technische Qualität
Disodium-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate
Formel: C₁₀H₆O₇S₂.2Na
Molecular Weight: 348,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065915
CAS-Nummer: 135-51-3