1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methylpyrazole-3-carboxylic acid
OR18104-1G OR18104-250MG
APOSOR18104-1GEA 24.8 EUR
APOSOR18104-1G APOSOR18104-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126.12 g/mol
Schmelzpunkt: 146…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464254
CAS-Nummer: 25016-20-0