Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18118-1G
OR18118-5G
APOSOR18118-1GEA
46.4
EUR
APOSOR18118-1G
APOSOR18118-5G
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate 95%
Ethyl-1H-1,3-benzimidazole-2-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,2 g/mol Schmelzpunkt: 185…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00721392 CAS-Nummer: 1865-09-4 |