5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18119-1G OR18119-5G OR18119-10G
APOSOR18119-1GEA 55.1 EUR
APOSOR18119-1G APOSOR18119-5G APOSOR18119-10G
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
5-Methyl-1-propyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₂N₂O
Molecular Weight: 152.2 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02855988
CAS-Nummer: 890652-02-5