6-Brom-o-toluidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18267-25G
APOSOR18267-25GEA 92.8 EUR
APOSOR18267-25G
6-Brom-o-toluidin
6-Brom-o-toluidin
Formel: C₇H₈BrN
Molecular Weight: 186,05 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C/205mmHg
Dichte: 1,478 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 102 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039885
CAS-Nummer: 53848-17-2