Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2'-Diiododiethyl ether, 1-Iodo-2-(2-iodoethoxy)ethane, 2-Iodoethyl ether
OR18271-1G
OR18271-25G
OR18271-5G
APOSOR18271-1GEA
62.5
EUR
APOSOR18271-1G
APOSOR18271-25G
APOSOR18271-5G
Bis(2-iodoethyl) ether 97%
Bis(2-iodoethyl) ether
Formel:
C₄H₈I₂O Molecular Weight: 325,92 g/mol Siedepunkt: 123,5…124 °C/10mmHg Dichte: 2,296 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00092250 CAS-Nummer: 34270-90-1 |