1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,8-Dichloranthrachinon
OR18272-25G OR18272-500G OR18272-100G
APOSOR18272-25GEA 21.9 EUR
APOSOR18272-25G APOSOR18272-500G APOSOR18272-100G
1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon 98%
1,8-Dichlor-9,10-anthrachinon
Formel: C₁₄H₆Cl₂O₂
Molecular Weight: 277,11 g/mol
Schmelzpunkt: 201…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001191
CAS-Nummer: 82-43-9
EINECS: 201-420-9