5-Chlor-2-benzoxazolinon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one, Chlorzoxazone, Chloroxazone
OR18273-100G
APOSOR18273-100GEA 0 EUR
APOSOR18273-100G
5-Chlor-2-benzoxazolinon 99%
5-Chlor-2-benzoxazolinon
Formel: C₇H₄ClNO₂
Molecular Weight: 169,57 g/mol
Schmelzpunkt: 191…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005717
CAS-Nummer: 95-25-0
EINECS: 202-403-9