N-Butylanilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18275-100G OR18275-50G OR18275-500G
APOSOR18275-100GEA 29 EUR
APOSOR18275-100G APOSOR18275-50G APOSOR18275-500G
N-Butylanilin 99%
N-Butylanilin
Formel: (C₆H₅)NHCH₂CH₂CH₂CH₃
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Siedepunkt: 236…242 °C
Schmelzpunkt: –14,4 °C
Dichte: 0,932 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035798
CAS-Nummer: 1126-78-9
EINECS: 214-425-6
UN: 2738
ADR: 6.1,II