5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5(4)-Amino-4(5)-imidazolecarboxamide Hydrochloride, AICA, 5(4)-Amino-4(5)-(aminocarbonyl)imidazole Hydrochloride, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 4-Amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride
OR18276-5G
OR18276-25G
OR18276-100G
APOSOR18276-5GEA
21.9
EUR
APOSOR18276-5G
APOSOR18276-25G
APOSOR18276-100G
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride 98%
5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide hydrochloride
Formel:
C₄H₇ClN₄O Molecular Weight: 162,58 g/mol Schmelzpunkt: 250…252 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012704 CAS-Nummer: 72-40-2 EINECS: 200-778-3 |