3-Amino-2-pyrazincarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-2-pyrazinecarboxylic acid
OR18277-100G OR18277-25G OR18277-500G
APOSOR18277-100GEA 84.1 EUR
APOSOR18277-100G APOSOR18277-25G APOSOR18277-500G
3-Amino-2-pyrazincarbonsäure 98%
3-Aminopyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₅N₃O₂
Molecular Weight: 139.11 g/mol
Schmelzpunkt: 205…210 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006141
CAS-Nummer: 5424-01-1
EINECS: 226-558-7