2-Amino-6-methoxybenzothiazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
OR18278-100G
OR18278-500G
OR18278-1KG
APOSOR18278-100GEA
21.9
EUR
APOSOR18278-100G
APOSOR18278-500G
APOSOR18278-1KG
2-Amino-6-methoxybenzothiazol 98%
2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Formel:
C₈H₈N₂OS Molecular Weight: 180.23 g/mol Siedepunkt: 348 Schmelzpunkt: 161…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005787 CAS-Nummer: 1747-60-0 EINECS: 217-130-0 |