4-Methoxy-2,6-bis(2-methyl-2-propanyl)phenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisol
OR18279-100G OR18279-25G
APOSOR18279-100GEA 154 EUR
APOSOR18279-100G APOSOR18279-25G
4-Methoxy-2,6-bis(2-methyl-2-propanyl)phenol 97%
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Formel: C₁₅H₂₄O₂
Molecular Weight: 236,35 g/mol
Siedepunkt: 135…140 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 102…106 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008824
CAS-Nummer: 489-01-0
EINECS: 207-693-0