Indan
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,3-Dihydro-1H-indene, Indan
OR18290-100ML OR18290-2.5L OR18290-500ML
APOSOR18290-100MLEA 109 EUR
APOSOR18290-100ML APOSOR18290-2.5L APOSOR18290-500ML
Indan
Indan
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 175…177 °C
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003795
CAS-Nummer: 496-11-7
EINECS: 207-814-7
UN: 3295
ADR: 3,III