1,4-Diacetoxybenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Phenylendi(acetat)
OR18293-100G
OR18293-1KG
OR18293-250G
APOSOR18293-100GEA
21.9
EUR
APOSOR18293-100G
APOSOR18293-1KG
APOSOR18293-250G
1,4-Diacetoxybenzol 98%
1,4-Diacetoxybenzol
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194.19 g/mol Siedepunkt: 273 Schmelzpunkt: 121…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011643 CAS-Nummer: 1205-91-0 EINECS: 214-887-9 |