1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidindion 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18297-100G
OR18297-25G
APOSOR18297-100GEA
0
EUR
APOSOR18297-100G
APOSOR18297-25G
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidindion 97%
1-(Hydroxymethyl)-5,5-dimethylhydantoin
Formel:
C₆H₁₀N₂O₃ Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020866 CAS-Nummer: 116-25-6 EINECS: 204-132-1 |