2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,4-Dibromo-2,5-dimethoxybenzene
OR18298-25G OR18298-5G OR18298-10G
APOSOR18298-25GEA 88.6 EUR
APOSOR18298-25G APOSOR18298-5G APOSOR18298-10G
2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzol 97%
2,5-Dibrom-1,4-dimethoxybenzol
Formel: C₈H₈Br₂O₂
Schmelzpunkt: 144…146 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025694
CAS-Nummer: 2674-34-2