Ethylvanillin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd
OR18302-500G OR18302-100G
APOSOR18302-500GEA 79.9 EUR
APOSOR18302-500G APOSOR18302-100G
Ethylvanillin 99%
Ethylvanillin
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Siedepunkt: 285 °C
Schmelzpunkt: 74…79 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006944
CAS-Nummer: 121-32-4
EINECS: 204-464-7