5-Ioduracil 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dihydroxy-5-iodpyrimidin, Ioduracil
OR18306-25G OR18306-500G OR18306-100G
APOSOR18306-25GEA 29 EUR
APOSOR18306-25G APOSOR18306-500G APOSOR18306-100G
5-Ioduracil 97%
5-Ioduracil
Formel: C₄H₃IN₂O₂
Molecular Weight: 237,98 g/mol
Schmelzpunkt: 274…276 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006020
CAS-Nummer: 696-07-1
EINECS: 211-788-2