2-Chlorbenzothiazol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR18309-100G OR18309-25G
APOSOR18309-100GEA 46.4 EUR
APOSOR18309-100G APOSOR18309-25G
2-Chlorbenzothiazol 98%
2-Chlorbenzothiazol
Formel: C₇H₄ClNS
Molecular Weight: 169,63 g/mol
Siedepunkt: 141 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: 21…23 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005776
CAS-Nummer: 615-20-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR