1-(2-Hydroxyethyl)piperazin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Piperazin-1-ylethanol
OR18310-500G
APOSOR18310-500GEA
29
EUR
APOSOR18310-500G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin 97%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
Formel:
C₆H₁₄N₂O Molecular Weight: 130,19 g/mol Siedepunkt: 242…246 °C Schmelzpunkt: –39 °C Dichte: 1,061 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005970 CAS-Nummer: 103-76-4 EINECS: 203-142-3 |