α-Chlor-p-xylol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18311-100G OR18311-25G OR18311-500G
APOSOR18311-100GEA 43.5 EUR
APOSOR18311-100G APOSOR18311-25G APOSOR18311-500G
α-Chlor-p-xylol 99%
α-Chlor-p-xylol
Intermediate for organic synthesis.
Formel: C₈H₉Cl
Siedepunkt: 199…201 °C
Schmelzpunkt: 44351 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000919
CAS-Nummer: 104-82-5
EINECS: 203-241-1
UN: 3265
ADR: 8,III