(Isopropylthio)benzol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Isopropyl-phenylsulfid

OR18312-1KG OR18312-250G OR18312-50G
APOSOR18312-1KGEA 122 EUR
APOSOR18312-1KG APOSOR18312-250G APOSOR18312-50G
(Isopropylthio)benzol 97%
(Isopropylthio)benzol
Formel: C₉H₁₂S
Molecular Weight: 152.26 g/mol
Siedepunkt: 105 °C/ 40mmHg
Schmelzpunkt: 56
Dichte: 0.9852 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039842
CAS-Nummer: 3019-20-3
EINECS: 221-162-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR