1-Brom-2-iodbenzol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-1-iodobenzene, 2-Bromoiodobenzene
OR18313-100G
OR18313-25G
APOSOR18313-100GEA
40.6
EUR
APOSOR18313-100G
APOSOR18313-25G
1-Brom-2-iodbenzol 98+%
1-Brom-2-iodbenzol
Formel:
C₆H₄BrI Molecular Weight: 282,91 g/mol Siedepunkt: 257 °C Schmelzpunkt: 44478 °C Dichte: 2,203 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001030 CAS-Nummer: 583-55-1 EINECS: 209-508-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...