1,2,3-Triazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,3-1H-Triazol
OR18314-25G
OR18314-100G
APOSOR18314-25GEA
21.9
EUR
APOSOR18314-25G
APOSOR18314-100G
1,2,3-Triazol 98%
1,2,3-Triazole
Formel:
C₂H₃N₃ Molecular Weight: 69,07 g/mol Siedepunkt: 203 °C/752mmHg Schmelzpunkt: 23…25 °C Dichte: 1,192 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014490 CAS-Nummer: 288-36-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...