2-Amino-4-methylpyrimidin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methylpyrimidin-2-ylamin

OR18316-100G
APOSOR18316-100GEA 108 EUR
APOSOR18316-100G
2-Amino-4-methylpyrimidin 98%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109.13 g/mol
Siedepunkt: 283
Schmelzpunkt: 155…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006101
CAS-Nummer: 108-52-1
EINECS: 203-591-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR