4-tert-Butyl-1-brombenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-Bromphenyl)-2-methylpropan, 1-Brom-4-tert-butylbenzol, 4-Brom-tert-butylbenzol
OR18318-100G OR18318-1KG OR18318-500G
APOSOR18318-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18318-100G APOSOR18318-1KG APOSOR18318-500G
4-tert-Butyl-1-brombenzol 97%
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Molecular Weight: 213.12 g/mol
Siedepunkt: 106…109 °C/20mmHg
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 1.229 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2