Phenazin 99+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR18320-100G OR18320-25G OR18320-5G
APOSOR18320-100GEA 97.3 EUR
APOSOR18320-100G APOSOR18320-25G APOSOR18320-5G
Phenazin 99+%
Phenazine
Formel: C₁₂H₈N₂
Molecular Weight: 180,21 g/mol
Schmelzpunkt: 172…177 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005023
CAS-Nummer: 92-82-0
EINECS: 202-193-9