4-Methoxybenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-(Hydroxymethyl)anisol, Anisalkohol, (4-Methoxyphenyl)methanol
OR18325-100G OR18325-1KG OR18325-500G
APOSOR18325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR18325-100G APOSOR18325-1KG APOSOR18325-500G
4-Methoxybenzylalkohol 98%
4-Methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 258…260 °C
Schmelzpunkt: 22…25 °C
Dichte: 1,108 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004653
CAS-Nummer: 105-13-5
EINECS: 203-273-6