4-Cyanbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18327-100G OR18327-25G OR18327-250G
APOSOR18327-100GEA 102 EUR
APOSOR18327-100G APOSOR18327-25G APOSOR18327-250G
4-Cyanbenzoesäure 98%
4-Cyanbenzoesäure
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147.13 g/mol
Siedepunkt: 313
Schmelzpunkt: 219…221 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002528
CAS-Nummer: 619-65-8
EINECS: 210-606-9