1,4-Diethoxybenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18328-100G OR18328-25G OR18328-500G
APOSOR18328-100GEA 116 EUR
APOSOR18328-100G APOSOR18328-25G APOSOR18328-500G
1,4-Diethoxybenzol 98%
1,4-Diethoxybenzene
Formel: C₁₀H₁₄O₂
Molecular Weight: 166.22 g/mol
Siedepunkt: 245…248 °C
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015146
CAS-Nummer: 122-95-2
EINECS: 204-585-5