2-Bromnaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: β-Naphthylbromid
OR18329-100G OR18329-25G OR18329-250G
APOSOR18329-100GEA 63.8 EUR
APOSOR18329-100G APOSOR18329-25G APOSOR18329-250G
2-Bromnaphthalin 98%
2-Bromnaphthalin
Formel: C₁₀H₇Br
Molecular Weight: 207,07 g/mol
Siedepunkt: 281…282 °C
Schmelzpunkt: 52…55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004051
CAS-Nummer: 580-13-2