Cytosin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Amino-2-pyrimidinol, 4-Amino-2-hydroxypyrimidin
OR18333-100G OR18333-1KG OR18333-500G
APOSOR18333-100GEA 24.8 EUR
APOSOR18333-100G APOSOR18333-1KG APOSOR18333-500G
Cytosin 98%
Cytosin
Formel: C₄H₅N₃O
Molecular Weight: 111,1 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006034
CAS-Nummer: 71-30-7