1,1'-Carbonyldiimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1'-Carbonylbis(imidazol), 1,1'-Carbonylbis-1H-imidazol, N,N'-Carbonyldiimidazol, CDI
OR18334-1KG OR18334-250G OR18334-50G
APOSOR18334-1KGEA 128 EUR
APOSOR18334-1KG APOSOR18334-250G APOSOR18334-50G
1,1'-Carbonyldiimidazol 98%
1,1'-Carbonyldiimidazol
Formel: C₇H₆N₄O
Molecular Weight: 162.15 g/mol
Schmelzpunkt: 117…122 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005286
CAS-Nummer: 530-62-1
EINECS: 208-488-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01819