1,2-Diphenylethan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR18335-100G
OR18335-500G
OR18335-1KG
APOSOR18335-100GEA
36.4
EUR
APOSOR18335-100G
APOSOR18335-500G
APOSOR18335-1KG
1,2-Diphenylethan 98%
1,2-Diphenylethan
Formel:
(C₆H₅)CH₂CH₂(C₆H₅) Siedepunkt: 284…285 °C Schmelzpunkt: 50…53 °C Dichte: 1,014 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004796 CAS-Nummer: 103-29-7 EINECS: 203-096-4 |