Chinoxalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18339-500G OR18339-100G
APOSOR18339-500GEA 183 EUR
APOSOR18339-500G APOSOR18339-100G
Chinoxalin 98%
Quinoxaline
Formel: C₈H₆N₂
Siedepunkt: 220…223 °C
Schmelzpunkt: 27…34 °C
Dichte: 1,124 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 98 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006719
CAS-Nummer: 91-19-0
EINECS: 202-047-4