10-Undecen-1-ol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR18341-10G OR18341-25G OR18341-50G
APOSOR18341-10GEA 21.9 EUR
APOSOR18341-10G APOSOR18341-25G APOSOR18341-50G
10-Undecen-1-ol 99%
10-Undecen-1-ol
Formel: C₁₁H₂₂O
Siedepunkt: 132…133 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,848 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004750
CAS-Nummer: 112-43-6
EINECS: 203-971-0