5,6-Dichlorpicolinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5,6-Dichloropyridine-2-carboxylic acid
OR183419-1G OR183419-5G OR183419-10G
APOSOR183419-1GEA 40.6 EUR
APOSOR183419-1G APOSOR183419-5G APOSOR183419-10G
5,6-Dichlorpicolinsäure 98%
5,6-Dichlorpicolinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
Molecular Weight: 192,00 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185546
CAS-Nummer: 88912-24-7